Läs mer
WNK463, MedChemExpress
Beskrivning
WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WNK463 |
| CAS | 2012607-27-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24F3N7O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.73 mM) |
| LEDER | FC(F)(F)C1=NN=C(O1)C2=CN=C(N3CCC(N4C=NC=C4C(NC(C)(C)C)=O)CC3)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.46 |
| Formel vikt | 463.46 |
| Visa mer |