Läs mer
Wnt-9b Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18260695 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18260695 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18260695 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP151961
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Goat Polyclonal Antibody
Wnt-9b Polyclonal specifically detects Wnt-9b in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Wnt-9b
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.3 - 1 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:8000
Formulering Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_003387.1
Gene Alias Protein Wnt-14b, wingless-type MMTV integration site family, member 15, wingless-type MMTV integration site family, member 9B, WNT14Bprotein Wnt-9b, WNT15Protein Wnt-15
Gensymboler WNT9B
Värd art Goat
Immunogen Peptide with sequence C-KRGNKDLRARADA corresponding to internal region according to NP_003387.1.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7484
Testspecificitet Cross reacts with Human. Expected from sequence similarity: Mouse and Rat.
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only