Läs mer
Wnt-C59, MedChemExpress
Beskrivning
Wnt-C59 (C59) is a highly potent and oral porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 74 pM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Wnt-C59 |
| CAS | 1243243-89-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H21N3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | C59 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (131.77 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CN=C2)C=C1)CC3=CC=C(C4=CC(C)=NC=C4)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.45 |
| Visa mer |