missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Wogonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Wogonin |
| CAS | 632-85-9 |
| Molekylformel | C16 H12 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one','5,7-dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-, Flavone','5,7-dihydroxy-8-methoxy- (7CI,8CI), Wogonin (6CI), 5,7-Dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O5/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,17,19H,1H3 |
| LEDER | COc1c(O)cc(O)c2C(=O)C=C(Oc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5,7-dihydroxy-8-methoxy-2-phenylchromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.26 |
| Formel vikt | 284.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?