Läs mer
MedChemExpress Wogonin
Tekniske data
Tekniske data
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.26 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 632-85-9 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.87% |
| Löslighet | DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis |
| Kvantitet | 5 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?