Läs mer
MedChemExpress Wogonin
Produktkod. 16468968
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16468968 10 mg
1 options
Produktkod. 16468968 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0400
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Wogonin is a naturally occurring mono-flavonoid, can inhibit the activity of CDK8 and Wnt, and exhibits anti-inflammatory and anti-tumor effects.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 284.26 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 632-85-9
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.87%
Löslighet DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic)
Mål CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis