Läs mer
Gilac™ Kvinnor 1 L Urinal
Produktkod. 17918981
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
17918981 Klart
1 options
Produktkod. 17918981 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G123708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.30 SEK
    107.70 SEK / Paket med 1
    Save 45.60 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kvinnors 1 L urinal är lämplig för sjukhusbruk.
  • Lämplig för sjukhusbruk.
  • Genomskinlig, nivå synlig, med volymgraderingar.
  • Rundad design och mycket tjock.
  • Inte lätt att bryta när den tappas.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Produkten desinficeras i en tvättmaskin.
  • Undersökt produktergonomi säkerställer optimal rengöring.
  • Utrustning i rumstemperatur för att undvika den kalla känslan som upplevs med motsvarigheter i rostfritt stål.
Specifikationer
Produkttyp Urinoar
Färg Klart
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Volym (engelska) 0,3 gal.
Volym (metrisk) 1 L