Läs mer
Uvex™ Labbrock i bomull/polyester för kvinnor
Produktkod. 15328752 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek (metrisk) bröst:
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) bröst Storlek
15328752 91.4 cm X-Small
15338752 96.5 cm Liten
15348752 101.6 cm Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15328752 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8151001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Labbrock för kvinnor med dolda tryckknappar i rostfritt stål och en lätt midjad passform. Jackan innehåller 2 sidfickor och en vänster bröstficka för bekväm förvaring.
  • Patchfickor på sidorna med vänster bröstficka för bekväm förvaring
  • Lång, lätt midjad passform
  • Lapelkrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek X-Small
Kön Kvinnors
Material Polyester, Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Snaps
Manschettstil Dubbfast
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Regelbunden
Antal fickor 3
Krage typ Slag
Ärmstil Fullängd
Storlek (engelska) Bröst 36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 91.4 cm
Längd (metrisk) 105 cm