Läs mer
Logistik™ Women's Fitted Polycotton Laboratory Coats
Storlek:
8
10
12
14
20
22
Storlek (metrisk) bröst:
84 cm
88 cm
92 cm
96 cm
108 cm
112 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- With two lower pockets and breast pocket
- Stud fastened cuff
- Concealed stud fastened front
- Polyester/cotton
- Polycotton
- Not CE marked
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | General Purpose Lab Coat |
| Storlek | 8 |
| Kön | Women's |
| Material | Polycotton |
| Färg | White |
| Manschettstil | Stud-fastened |
| Disponibel | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stil | Tailored |
| Antal fickor | 3 |
| Visa mer |