Läs mer
Cofra Skyddsskor för kvinnor, Paula-serien
Storlek:
2
3
4
6
7
Beskrivning
- Allmänna skyddsskor med snörning
- Vattenavvisande ventilerande svart nubuck ovandel
- Tåhätta av stål som tål 200J
- Tuff antistatisk fotbädd av EVA-nitril
- Invändigt foder i polyamid som andas
- Halksäkra polyuretansulor
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Snörning |
| Färg | Svart |
| Fotbäddsmaterial | EVA-nitril |
| Liner material | Polyamid |
| Material | Läder |
| Storlek | 2 |
| Enda funktioner | Anti-halk |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Tåmaterial | Stål |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Visa mer |