Läs mer
Wood's Metal, Pure, MP70 °C
Produktkod. 10142210 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10142210 100 g 100g
10647042 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10142210 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer W/0350/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 76093-98-6
Molekylformel Bi·Cd·Pb·Sn
MDL-nummer 198175
Specifikationer
Färg Grå
Smältpunkt 70°C
Kvantitet 100 g
Förpackning Pulverburk av plast
Form Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Wood's metal m.p. ca. 70°C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.