Läs mer
Heinz Herenz Träapplikator med enkel bomullspinne och enkel ändspets
Produktkod. 30158383
Change view
Tips Typ:
Singel Slut
Produktkod. Tips Typ
30158383 Singel Slut
1 options
Produktkod. 30158383 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1030118
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Trädapplikator med en bomullspinne.
Vi erbjuder ett brett sortiment av sterila och icke-sterila topsar:
  • Trä-, PS-, PP-, aluminium- eller pappersapplikator
  • Var och en i olika längder tillgängliga
  • Med bomull, viskos, polyester eller skumhuvud
  • Huvudenas diameter: liten, medelstor eller stor
  • Detta garanterar att rätt instrument finns tillgängligt för varje specialapplikation.
  • Till exempel rekommenderas bomullspinnspinnor för användning av öron-näsa-hals-specialister.
  • Våra sterila bomullspinnar är alla individuellt inslagna.
Observera inom medicinska områden:
  • Endast lämplig för engångsbruk
  • Endast användning av medicinsk personal
  • Denna applikatorstorlek: enkel bomullspinne är 5,0 till 5,5 x 12 mm och träpinne är 150 x 2,2 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Handtagsmaterial Trä
Produkttyp Bomullspinne
Spetsmaterial Bomull
Tips Typ Singel Slut