Läs mer
Heinz Herenz Träapplikator med liten enkel bomullspinne i en enda ände.
Produktkod. 10654373
Change view
Tips Typ:
Singel Slut
Produktkod. Tips Typ
10654373 Singel Slut
1 options
Produktkod. 10654373 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1030419
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Träapplikator, WA 1 shilling. Steril enkel bomullspinne packad i peel-pack. ETO-steriliserat.
Vi erbjuder ett brett sortiment av sterila och icke-sterila topsar:
  • Trä-, PS-, PP-, aluminium- eller pappersapplikator
  • Var och en i olika längder tillgängliga
  • Med bomull, viskos, polyester eller skumhuvud
  • Huvudenas diameter: liten, medelstor eller stor
  • Detta garanterar att rätt instrument finns tillgängligt för varje specialapplikation.
  • Till exempel rekommenderas bomullspinnspinnor för användning av öron-näsa-hals-specialister.
  • Våra sterila bomullspinnar är alla individuellt inslagna.
Observera inom medicinska områden:
  • Endast lämplig för engångsbruk
  • Endast användning av medicinsk personal
  • Denna applikatorstorlek: Enkel bomullspinne är 4 till 5 x 12 mm och träpinne är 150 x 2,2 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Sterila
Applikatormaterial Wooden
Handtagsmaterial Trä
Produkttyp Bomullspinne, Applicator
Spetsmaterial Bomull
Tips Typ Singel Slut
Diameter (metrisk) spets 5 to 5.5mm
Längd (metrisk) 12mm
Kvantitet 100Bag