Läs mer
Heinz Herenz Steril bomullspinne i träapplikator
Produktkod. 30158377
Change view
Tips Typ:
Singel Slut
Produktkod. Tips Typ
30158377 Singel Slut
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 30158377 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1030619
Beräknad leverans: 13-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Steril träapplikator med en bomullspinne. Dubbelpackat.
Vi erbjuder ett brett sortiment av sterila och icke-sterila topsar:
  • Trä-, PS-, PP-, aluminium- eller pappersapplikator
  • Var och en i olika längder tillgängliga
  • Med bomull, viskos, polyester eller skumhuvud
  • Huvudenas diameter: liten, medelstor eller stor
  • Detta garanterar att rätt instrument finns tillgängligt för varje specialapplikation.
  • Till exempel rekommenderas bomullspinnspinnor för användning av öron-näsa-hals-specialister.
  • Våra sterila bomullspinnar är alla individuellt inslagna.
Observera inom medicinska områden:
  • Endast lämplig för engångsbruk
  • Endast användning av medicinsk personal
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Sterila
Handtagsmaterial Trä
Produkttyp Bomullspinne
Spetsmaterial Bomull
Tips Typ Singel Slut