Läs mer
Pinnacle Brush™ Träbägareborstar
Produktkod. 12891924
Change view
Storlek:
80 x 50 x 150 mm
Borstens omkrets: 18 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12891924 Borstens omkrets: 18 cm Paket med 6
12801934 80 x 50 x 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12891924 Leverantör Pinnacle Brush™ Leverantörsnummer M2117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 SEK
    215.83 SEK / Paket med 6
    Save 39.17 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har borst i mitten. Pinnacle Brush™ Tube Wooden Beaker Brushes erbjuder skonsam rengöring av bägare.
  • Rundad form
  • Trähandtag
Specifikationer
Produkttyp Bägare borste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Trä
Diameter (metrisk) 5.7 cm
För användning med (utrustning) Bägare
Längd (metrisk) 41 cm
Längd (metrisk) borste 15.5 cm
Längd (metriskt) handtag 25.5 cm
Kvantitet 6 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 18 cm