Läs mer
Pinnacle Brush™ Träbägareborstar
Produktkod. p-8000740
Storlek:
80 x 50 x 150 mm
Borstens omkrets: 18 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12891924
Brand: Pinnacle Brush™ M2117
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har borst i mitten. Pinnacle Brush™ Tube Wooden Beaker Brushes erbjuder skonsam rengöring av bägare.
  • Rundad form
  • Trähandtag
Specifikationer
Produkttyp Bägare borste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Trä
Diameter (metrisk) 5.7 cm
För användning med (utrustning) Bägare
Längd (metrisk) 41 cm
Längd (metrisk) borste 15.5 cm
Längd (metriskt) handtag 25.5 cm
Kvantitet 6 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 18 cm