Läs mer
Wooden Dissecting Board With Frame Edges
Produktkod. 13132141
Change view
Mått (L x B x H):
550 x 400 x 17 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
13132141 550 x 400 x 17 mm
1 options
Produktkod. 13132141 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer Y335/02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Dissecting Board
Material Wood
Mått (L x B x H) 550 x 400 x 17 mm
Höjd (metrisk) 30 mm