Läs mer
Juchheim Laborgeraete™ Provrörshållare i trä med fjäderklämma
Beskrivning
- Från trä
- För glasdiameter 11 till 30 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Naturlig |
| Håller | Rör |
| Material | Trä |
| Positioner | 1 |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Provrör |
| Storlek | 230 mm |
| Visa mer |