Läs mer
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbinhållare
För användning med (utrustning):
0,5 L Woodsafe behållare
2 och 3 L Woodsafe behållare
25 L och 50 L Woodsafe behållare
6 L och 12 L Woodsafe behållare
Woodsafe hållare
Produkttyp:
Bordsfäste
Hållare
Stringkrok
Vagn
Beskrivning
- Woodsafe™ erbjuda en hållbar lösning för klinisk avfallshantering producerad med rester från skogsindustrin
- Minskar koldioxidavtrycket med mer än 60 %, bevisat i full LCA
- Stadiga hållare och vagnar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Woodsafe Sharpsbinhållare |
| Mått (L x B x H) | 12 x 10 x 8 cm |
| Kvantitet | 10 |
| För användning med (utrustning) | Woodsafe hållare |
| Monteringstyp | Justerbar 2 mm till 30 mm |
| Produkttyp | Bordsfäste |
Lägre klimatpåverkan och ACT märka