Läs mer
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Produktkod. 11528614
Change view
Storlek (engelska):
0,25 x 0,25 tum
0,375 x 0,375 tum
0,4 x 0,4 tum (B x H)
0,5 x 0,2 tum (B x H)
0,5 x 0,5 tum
0,9 x 0,25 tum (B x H)
1 x 0,187 tum (B x H)
1 x 0,275 tum (B x H)
1 x 0,375 tum (B x H)
1 x 0,5 tum (B x H)
1 x 1 tum (B x H)
1,13 x 0,5 tum (B x H)
1,25 x 0,25 tum (B x H)
1,5 x 0,125 tum (B x H)
1,5 x 0,25 tum (B x H)
1,5 x 0,5 tum (B x H)
1,5 x 1,5 tum
2 x 0,25 tum (B x H)
2 x 1 tum (B x H)
2,75 x 1,25 tum (B x H)
3 x 1 tum (B x H)
3 x 1,9 tum (B x H)
4 x 1 tum (B x H)
4 x 1,9 tum (B x H)
50 fot x 0,5 tum
Kvantitet:
1 st.
100/förpackning
1000/förpackning
250/rulle
2500/rulle
500/rulle
5000/rulle
750/rulle
Förpackningsstorlek:
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) Kvantitet unitSize
11528614 50 fot x 0,5 tum 1 st. Varje
11751835 1 x 0,375 tum (B x H) 5000/rulle Varje
11721835 1 x 0,5 tum (B x H) 5000/rulle Varje
11731815 1 x 1 tum (B x H) 2500/rulle Varje
11781755 2 x 1 tum (B x H) 1000/förpackning Varje
11761835 1,5 x 0,5 tum (B x H) 5000/rulle Varje
11771835 0,5 x 0,5 tum 5000/rulle Varje
11725693 0,9 x 0,25 tum (B x H) 750/rulle Varje
11745693 1 x 0,187 tum (B x H) 750/rulle Varje
11755693 1 x 0,275 tum (B x H) 750/rulle Varje
11755653 3 x 1 tum (B x H) 100/förpackning Varje
11765653 4 x 1 tum (B x H) 100/förpackning Varje
11777354 1,13 x 0,5 tum (B x H) 500/rulle Varje
11775653 2 x 0,25 tum (B x H) 100/förpackning Varje
11765693 1,25 x 0,25 tum (B x H) 750/rulle Varje
11785653 2,75 x 1,25 tum (B x H) 100/förpackning Varje
11775693 1,5 x 0,125 tum (B x H) 750/rulle Varje
11785693 1,5 x 0,25 tum (B x H) 750/rulle Varje
11715683 1,5 x 0,5 tum (B x H) 500/rulle Varje
12890059 1,5 x 1,5 tum 250/rulle Varje
11745683 0,375 x 0,375 tum 500/rulle Varje
11705663 3 x 1,9 tum (B x H) 100/förpackning Varje
11715663 4 x 1,9 tum (B x H) 100/förpackning Varje
11755683 0,4 x 0,4 tum (B x H) 500/rulle Varje
11735693 0,25 x 0,25 tum 750/rulle Varje
11795693 0,5 x 0,2 tum (B x H) 750/rulle Varje
11765683 0,5 x 0,5 tum 500/rulle Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 11528614 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 115136
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial/industrial applications. Brady B-423 polyester label are for use with BMP71 printer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Gloss
Material Polyester (B-423)
Produkttyp Thermal Transfer Printer Label
För användning med (applikation) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 st.
Storlek (engelska) 50 fot x 0,5 tum
Storlek (metrisk) W x H: 12.7 mm x 15.2m
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +110°C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (metrisk) 12.70 mm