Läs mer
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Produktkod. 11715683
Storlek (engelska):
0,25 x 0,25 tum
0,375 x 0,375 tum
0,4 x 0,4 tum (B x H)
0,5 x 0,2 tum (B x H)
0,5 x 0,5 tum
0,9 x 0,25 tum (B x H)
1 x 0,187 tum (B x H)
1 x 0,275 tum (B x H)
1 x 0,375 tum (B x H)
1 x 0,5 tum (B x H)
1 x 1 tum (B x H)
1,13 x 0,5 tum (B x H)
1,25 x 0,25 tum (B x H)
1,5 x 0,125 tum (B x H)
1,5 x 0,25 tum (B x H)
1,5 x 0,5 tum (B x H)
1,5 x 1,5 tum
2 x 0,25 tum (B x H)
2 x 1 tum (B x H)
2,75 x 1,25 tum (B x H)
3 x 1 tum (B x H)
3 x 1,9 tum (B x H)
4 x 1 tum (B x H)
4 x 1,9 tum (B x H)
50 fot x 0,5 tum
Kvantitet:
1 st.
100/förpackning
1000/förpackning
250/rulle
2500/rulle
500/rulle
5000/rulle
750/rulle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11715683
Brand: Brady™ 114793
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial/industrial applications. Brady B-423 polyester label are for use with BMP71 printer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Gloss
Material Polyester (B-423)
Produkttyp Thermal Transfer Printer Label
För användning med (applikation) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500/rulle
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1,5 x 0,5 tum (B x H)
Storlek (metrisk) 38.1 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +110°C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Mått (LxB) 12.70 x 38.10 mm
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Höjd (metrisk) 12.70 mm