Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Anpassade förtryckta etiketter
- Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Produktkod. 11725693| Produktkod. | Storlek (engelska) | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11725693 | 0,9 x 0,25 tum (B x H) | 750/rulle | Varje |
| 11528614 | 50 fot x 0,5 tum | 1 st. | Varje |
| 11751835 | 1 x 0,375 tum (B x H) | 5000/rulle | Varje |
| 11721835 | 1 x 0,5 tum (B x H) | 5000/rulle | Varje |
| 11731815 | 1 x 1 tum (B x H) | 2500/rulle | Varje |
| 11781755 | 2 x 1 tum (B x H) | 1000/förpackning | Varje |
| 11761835 | 1,5 x 0,5 tum (B x H) | 5000/rulle | Varje |
| 11771835 | 0,5 x 0,5 tum | 5000/rulle | Varje |
| 11745693 | 1 x 0,187 tum (B x H) | 750/rulle | Varje |
| 11755693 | 1 x 0,275 tum (B x H) | 750/rulle | Varje |
| 11755653 | 3 x 1 tum (B x H) | 100/förpackning | Varje |
| 11765653 | 4 x 1 tum (B x H) | 100/förpackning | Varje |
| 11777354 | 1,13 x 0,5 tum (B x H) | 500/rulle | Varje |
| 11775653 | 2 x 0,25 tum (B x H) | 100/förpackning | Varje |
| 11765693 | 1,25 x 0,25 tum (B x H) | 750/rulle | Varje |
| 11785653 | 2,75 x 1,25 tum (B x H) | 100/förpackning | Varje |
| 11775693 | 1,5 x 0,125 tum (B x H) | 750/rulle | Varje |
| 11785693 | 1,5 x 0,25 tum (B x H) | 750/rulle | Varje |
| 11715683 | 1,5 x 0,5 tum (B x H) | 500/rulle | Varje |
| 12890059 | 1,5 x 1,5 tum | 250/rulle | Varje |
| 11745683 | 0,375 x 0,375 tum | 500/rulle | Varje |
| 11705663 | 3 x 1,9 tum (B x H) | 100/förpackning | Varje |
| 11715663 | 4 x 1,9 tum (B x H) | 100/förpackning | Varje |
| 11755683 | 0,4 x 0,4 tum (B x H) | 500/rulle | Varje |
| 11735693 | 0,25 x 0,25 tum | 750/rulle | Varje |
| 11795693 | 0,5 x 0,2 tum (B x H) | 750/rulle | Varje |
| 11765683 | 0,5 x 0,5 tum | 500/rulle | Varje |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Beskrivning | Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Polyester (B-423) |
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Label |
| För användning med (applikation) | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Kvantitet | 750/rulle |
| Form | Rectangle |
| Storlek (engelska) | 0,9 x 0,25 tum (B x H) |
| Storlek (metrisk) | 22.8 x 6.35 mm (W x H) |
| Temperaturområde (metriskt) | -70°C to +110°C |
| Tjocklek (engelska) | 0.003 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.076 mm |
| Vertikal upprepning (metrisk) | 9.53 mm |
| Mått (LxB) | 6.35 x 22.86 mm |
| Bredd (metrisk) | 22.86 mm |
| Höjd (metrisk) | 6.35 mm |
| Visa mer Visa mindre |