Läs mer
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Produktkod. 11755683
Storlek (engelska):
0,25 x 0,25 tum
0,375 x 0,375 tum
0,4 x 0,4 tum (B x H)
0,5 x 0,2 tum (B x H)
0,5 x 0,5 tum
0,9 x 0,25 tum (B x H)
1 x 0,187 tum (B x H)
1 x 0,275 tum (B x H)
1 x 0,375 tum (B x H)
1 x 0,5 tum (B x H)
1 x 1 tum (B x H)
1,13 x 0,5 tum (B x H)
1,25 x 0,25 tum (B x H)
1,5 x 0,125 tum (B x H)
1,5 x 0,25 tum (B x H)
1,5 x 0,5 tum (B x H)
1,5 x 1,5 tum
2 x 0,25 tum (B x H)
2 x 1 tum (B x H)
2,75 x 1,25 tum (B x H)
3 x 1 tum (B x H)
3 x 1,9 tum (B x H)
4 x 1 tum (B x H)
4 x 1,9 tum (B x H)
50 fot x 0,5 tum
Kvantitet:
1 st.
100/förpackning
1000/förpackning
250/rulle
2500/rulle
500/rulle
5000/rulle
750/rulle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11755683
Brand: Brady™ 114831
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial/industrial applications. Brady B-423 polyester label are for use with BMP71 printer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Gloss
Material Polyester (B-423)
Produkttyp Thermal Transfer Printer Label
För användning med (applikation) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500/rulle
Form Square
Storlek (engelska) 0,4 x 0,4 tum (B x H)
Storlek (metrisk) W x H: 10.16 x 10.16
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +110°C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 13.34 mm
Mått (LxB) 10,16 x 10,16 mm
Bredd (metrisk) 10.16 mm
Höjd (metrisk) 10.16 mm
Visa mer Visa mindre
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato