Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek (engelska):
0.25 x 0.25 in.
0.375 x 0.375 in.
0.4 x 0.4 in. (W x H)
0.5 x 0.2 in. (W x H)
0.5 x 0.5 in.
0.9 x 0.25 in. (W x H)
1 x 0.187 in. (W x H)
1 x 0.275 in. (W x H)
1 x 0.375 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1 x 1 in. (W x H)
1.13 x 0.5 in. (W x H)
1.25 x 0.25 in. (W x H)
1.5 x 0.125 in. (W x H)
1.5 x 0.25 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 1.5 in.
2 x 0.25 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2.75 x 1.25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
3 x 1.9 in. (W x H)
4 x 1 in. (W x H)
4 x 1.9 in. (W x H)
50 ft. x 0.5 in.
Kvantitet:
1 Ea.
100/Pk.
1000/Pk.
250/Roll
2500/Roll
500/Roll
5000/Roll
750/Roll
missing translation for 'unitSize'
Varje
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Beskrivning | Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Polyester (B-423) |
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Label |
| För användning med (applikation) | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Show More |