Läs mer
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Produktkod. p-7077957
Storlek (engelska):
0.25 x 0.25 in.
0.375 x 0.375 in.
0.4 x 0.4 in. (W x H)
0.5 x 0.2 in. (W x H)
0.5 x 0.5 in.
0.9 x 0.25 in. (W x H)
1 x 0.187 in. (W x H)
1 x 0.275 in. (W x H)
1 x 0.375 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1 x 1 in. (W x H)
1.13 x 0.5 in. (W x H)
1.25 x 0.25 in. (W x H)
1.5 x 0.125 in. (W x H)
1.5 x 0.25 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 1.5 in.
2 x 0.25 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2.75 x 1.25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
3 x 1.9 in. (W x H)
4 x 1 in. (W x H)
4 x 1.9 in. (W x H)
50 ft. x 0.5 in.
Kvantitet:
1 Ea.
100/Pk.
1000/Pk.
250/Roll
2500/Roll
500/Roll
5000/Roll
750/Roll
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11528614
Brand: Brady™ 115136
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial/industrial applications. Brady B-423 polyester label are for use with BMP71 printer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Gloss
Material Polyester (B-423)
Produkttyp Thermal Transfer Printer Label
För användning med (applikation) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea.
Storlek (engelska) 50 ft. x 0.5 in.
Storlek (metrisk) W x H: 12.7 mm x 15.2m
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +110°C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (metrisk) 12.70 mm