Läs mer
Brady™ WorkHorse™ B-473 Glossy White Polyester Electrostatic Dissipative Labels
Produktkod. 11771735
Storlek (engelska):
0,5 x 0,275 tum (B x H)
0,65 x 0,2 tum (B x H)
0,75 x 0,25 tum (B x H)
1 x 0,375 tum (B x H)
1 x 0,5 tum (B x H)
1,5 x 0,25 tum (B x H)
Kvantitet:
500/rulle
750/rulle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11771735
Brand: Brady™ 114729
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial/industrial applications. Brady B-473 gloss polyester with permanent static dissipative adhesive and liner are for use with BMP71 printer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1
Beskrivning Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Typ av lim Acrylic, Permanent, Static-dissipative
Färg White
Avsluta Gloss
Material Static-dissipative Polyester (B-473)
Produkttyp Electrostatic Dissipative Label
För användning med (applikation) Circuit Board ID, Electrostatic Dissipative Adhesive
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 750/rulle
Form Rectangle
Storlek (engelska) 0,75 x 0,25 tum (B x H)
Storlek (metrisk) 19.1 x 6.4 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +120°C
Tjocklek (engelska) 0.0035 in.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 9.53 mm
Mått (LxB) 6.35 x 19.05 mm
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Höjd (metrisk) 6.35 mm