Läs mer
Brady™ WorkHorse™ B-473 Glossy White Polyester Electrostatic Dissipative Labels
Storlek (engelska):
0.5 x 0.275 in. (W x H)
0.65 x 0.2 in. (W x H)
0.75 x 0.25 in. (W x H)
1 x 0.375 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.25 in. (W x H)
Kvantitet:
500/Roll
750/Roll
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1 |
| Beskrivning | Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent, Static-dissipative |
| Färg | White |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Static-dissipative Polyester (B-473) |
| Produkttyp | Electrostatic Dissipative Label |
| För användning med (applikation) | Circuit Board ID, Electrostatic Dissipative Adhesive |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Kvantitet | 750/Roll |
| Visa mer |