Läs mer
Brady™ WorkHorse™ Serie polypropen termisk överföring Utskrivbar etikett
WorkHorse™ thermal transfer labels feature excellent solvent resistance for durable general identification and asset tracking.
Brand: Brady™ 031322
1520.00 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28009" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
These WorkHorse™ white polypropylene thermal transfer labels are designed for general identification applications requiring excellent solvent resistance. The labels are die-cut with rounded corners and feature a permanent acrylic adhesive suitable for high surface energy surfaces.
- Material: Polypropylene (B-425D)
- Print Technology: Thermal Transfer
- Indoor Use: Recommended
- Service Temperature: -70°C to 80°C (-94°F to 176°F)
- Approvals: UL approved and CSA accepted
- Compliance: Halogen-free per DIN VDE 0472 part 815, RoHS compliant (2011/65/EU), and REACH compliant
- Core Diameter: 3 in
- Printer Compatibility: i7500, i6100, i5100, BBP81, IP Series, PR Plus, and other 3 in. core printers
Specifikationer
| UL-godkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815) | |
| Rekommenderad Ribbon Series: 6200 | |
| White | |
| Utstansad | |
| Thermal Transfer | |
| Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, allmän ID, betygsskyltar | |
| THT-17-425-3 | |
| Rektangel | |
| 0,0046 tum | |
| 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| 50.8 mm | |
| 25.4 mm | |
| 76.20 mm |
| Vitt | |
| Akryl | |
| Matte | |
| Polypropen | |
| Non-sterile | |
| Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Termisk överföringsskrivare, IP300 termisk överföringsskrivare, IP600 termisk överföringsskrivare, BBP81 Etikettskrivare | |
| 3000/rulle | |
| -70 °C till 130 °C | |
| 0.1143 mm | |
| 2 tum | |
| 1 tum | |
| 3 tum | |
| THT-17-425-3 |