Läs mer
Brady™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-488
Produktkod. 15685604
Change view
Storlek (metrisk):
19,05 x 6,35 mm (B x H)
22,86 x 22,86 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) unitSize
15685604 50,8 x 6,35 mm (B x H) -
13049302 22,86 x 22,86 mm (B x H) 1 rulle
11553654 19,05 x 6,35 mm (B x H) 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15685604 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029895
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ WorkHorse™ Serien Thermal Transfer Printable Etiketter är tillverkade av polyester och används för termotransferskrivare.
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepteras
Beskrivning Rekommenderad bandserie: R4300; R6200
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyester (B-488)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsidentifiering - genomgående hål, komponent- och utrustningsidentifiering, allmän och industriell identifiering, märkskyltar
För användning med (utrustning) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, termotransferskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell THT-15-488-2.5
Antal per förpackning 2500 Label(s) / Roll
Kvantitet 2500
Form Rektangel
Storlek 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H)
Storlek (metrisk) 50,8 x 6,35 mm (B x H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 320°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +160 °C
Tjocklek (engelska) 0,0036 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (LxB) 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H)
Längd (engelska) 0.25 in.
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 50.80 mm
Höjd (engelska) 0,25 tum
Höjd (metrisk) 6.35 mm
Alternativt artikelnummer THT-15-488-2.5