Läs mer
Memmert™ Works Calibration Certificate - 5, 7 och 10% CO 2
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Specialkalibreringscertifikat på begäran
- För 5 %, 7 % och 10 % CO 2 (mätt vid +37° C)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | ICO50 |
| Produkttyp | Fungerar kalibreringscertifikat |