Läs mer
Memmert™ Works Calibration Certificate - Factory 160 °C Produktkod.: 17120305
Memmert™ Works Calibration Certificate - Factory 160 °C
Produktkod. 17120305 Handla allt Memmert Produkter
WTB11, Varje
För användning med (utrustning):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
WTB6
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17120305
Brand: Memmert™ WTB11D00123
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Fabrikskalibreringscertifikat +160 °C
  • Åtföljande
  • Fabrikskalibreringscertifikat
  • 160 °C
Specifikationer
För användning med (utrustning) WTB11
Produkttyp Fungerar kalibreringscertifikat
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ Works Calibration Certificate - Factory 160 °C >