missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Memmert™ Works Calibration Certificate - Factory 160 °C

Produktkod. 17120335 Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
WTB6
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17120335

Brand: Memmert™ WTB15D00123

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Fabrikskalibreringscertifikat +160 °C

  • Åtföljande
  • Fabrikskalibreringscertifikat
  • 160 °C

Specifikationer

För användning med (utrustning) WTB15
Produkttyp Fungerar kalibreringscertifikat
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.