Läs mer
Memmert™ Works Calibration Certificate - Factory 160 °C
Fabrikskalibreringscertifikat +160 °C
Brand:  Memmert™ WTB35D00123
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17150385
  • 3965.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: We Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Beskrivning
Beskrivning
  • Åtföljande
  • Fabrikskalibreringscertifikat
  • 160 °C
Specifikationer
Specifikationer
WTB35
Fungerar kalibreringscertifikat
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ Works Calibration Certificate - Factory 160 °C > WTB35