Läs mer
Brady™ Hämta programvara för arbetsstation CLP/GHS
:
CLP/GHS nedladdning av programvara; För användning med (applikation): Farokommunikationsidentifiering; Operativsystem: Windows™ 7, Windows™ 8
Beskrivning
De Brady™ Workstation CLP/GHS Labels-appen gör anpassningen till CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning (1272/2008) och det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) otroligt enkelt.
- Enkel uppladdning och lagring av information om säkerhetsdatablad (SDS) och möjlighet att skapa etiketter
- Ladda ner Brady™ Workstation på Workstation.BradyID.com
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Brady Skylt- och etiketttillverkare, Flerfärgad och skär etikettskrivare, GlobalMark 2 Industriell etikettmaskin |
| Operativsystem | Windows™ 7, Windows™ 8 |
| För användning med (applikation) | Identifiering av riskkommunikation |
| Alternativt artikelnummer | BWRK-CLP-DWN-EU |