Läs mer
Brady™ Workstation Custom Designer Software
:
Custom Designer Software; Operativsystem: Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8; För användning med (applikation): Streckkods- och elmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
Beskrivning
När du behöver full kapacitet för att skapa etiketter för att effektivisera ditt arbete och maximera din investering, är Custom Designer appen du väljer. Den här förstklassiga etikettredigeringsappen innehåller alla funktioner i Custom Designer Lite, plus fler streckkoder, länkade objekt, etikettfelkontroll, nedsänkta och upphöjda funktioner, avancerade redigeringsverktyg och mer.
- Öppnar sparade ''grafikläge''-filer från LabelMark 5 och 6 utan att behöva konvertera
- Kompatibel med: ™BBP 11 etikettskrivare, ™BBP 12 industriell etikettskrivare, ™BBP 30 skylt& Etikettskrivare, ™BBP 31 Sign& ™Etikettskrivare, BBP 33 Sign& ™Etikettskrivare, BBP 35 Flerfärgsetikettskrivare, ™BBP 37 Flerfärgad& Cut Etikettskrivare, ™BBP 85 Sign& ™Etikettskrivare, BMP 41 ™etikettskrivare, BMP 51 etikettskrivare, ™BMP 53 etikettskrivare, ™BMP 61 etikettskrivare, ™BMP 71 etikettskrivare, BradyJet J2000 färgetikettskrivare, BradyJet J4000 färgetikettskrivare, BradyJet J5000 färgetikettskrivare, BradyPrinter i3300 industriell etikettskrivare, BradyPrinter i5100 industriell etikettskrivare, BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare, BradyPrinter M611 mobil etikettskrivare, BradyPrinter PR Plus Series Etikettskrivare, BradyPrinter S3000 Sign& Etikettskrivare, GlobalMark™ 2 Flerfärgad industriell etikettmaskin, IP™ Serieskrivare, THT 76 mm kärnskrivare, Wraptor™ A6500 Wrap Printer Applicator, Wraptor™ Trådmärkningssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Email with Activation Code |
| Språk | bulgariska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, Engelska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, japanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska |
| Programvarutyp | Sign and Label Design Software |
| Operativsystem | Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8 |
| För användning med (applikation) | Streckkods- och elmärkning, allmän identifiering, lagermärkning |
| Alternativt artikelnummer | BWS-CUD-EM |