Läs mer
Fisherbrand™ Tydligt Safe™ Workstation Storage Bin
Produktkod. 11927994 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Klart
Mått (L x B x H):
265 x 137 x 440 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11927994 Klart 265 x 137 x 440 mm Varje
1 options
Produktkod. 11927994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1231.30 SEK / Paket med 1
    Save 133.70 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera de mest använda laboratorie-engångsartiklarna på en central plats. Tydligt Safe™ Workstation Storage Bin är den nödvändiga kombinationen av tillbehörshållare och organisatör för alla laboratorier.
  • Akrylkonstruktion
  • Idealisk för förvaring av handskar, Kimwipes™ , och Parafilm™
  • Använd papperskorgar för att förvara rör, spetsar,
  • Mått 265 x 137 x 440 mm
Specifikationer
Typ Förvaringsbehållare
Material Akryl
Färg Klart
Form Rektangulär
Mått (L x B x H) 265 x 137 x 440 mm
Längd (engelska) 10,4 tum
Längd (metrisk) 265 mm
Bredd (metrisk) 137 mm
Höjd (metrisk) 440 mm