Läs mer
Techsit Worktech PU Laboratory Chair
Produktkod. 30306787
Encompass_Preferred
Change view
Typ av sittplatser:
Desk Height
High Bench Height
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av sittplatser Förpackningsstorlek
30306787 Desk Height -
30306775 High Bench Height Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30306787 Leverantör Techsit Leverantörsnummer TS1420
Beräknad leverans: 02-12-2026
PU Lab chair
  • PU high chair with adjustable foot ring on glides
  • Hard wearing, easy-to-clean PU seat and back
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom
  • Class 5 suitable
PU, Lab Chair
Specifikationer
Produkttyp Lab Swivel Chair
Färg Black
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Ergonomic
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd No
Med svankstöd Yes
Med Tilt No
Material Polyurethane
Typ av sittplatser Desk Height