Läs mer
Invitrogen™ WORTMANNIN
Beskrivning
Wortmannin, en svampmetabolit, är en potent och selektiv hämmare av fosfatidylinositol 3-kinas.
Format/Formulering: Lyofiliserad
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Gen-ID (Entrez) | 5290, 5291, 5293, 5294 |
| Reningsmetod | TLC |
| Frakt skick | Dry Ice |
| Specifik hämning eller mål | PI3-Kinase |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Wortmannin |
| Inhibitor egenskaper | Chemical |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.4 |
| Show More |