Läs mer
Wortmannin,> 99% renhet, För TLC , HPLC-analys, 97,96 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432511 5 mg 5mg
11422511 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219569005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5865.00 SEK
    5585.11 SEK / 5mg
    Save 279.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19545-26-7
Molekylformel C23H24O8
Molekylvikt (g/mol) 428.44
MDL-nummer MFCD00133927
InChI-nyckel QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Synonym wortmannin, wartmannin, antibiotic sl-2052, unii-xva4o219qw, xva4o219qw, pi 3-kinase inhibitor, 1alpha,11alpha-11-acetyloxy-1-methoxymethyl-2-oxaandrosta-5,8-dieno 6,5,4-bc furan-3,7,17-trione, 1r,3r,5s,9r,18s-18-methoxymethyl-1,5-dimethyl-6,11,16-trioxo-13,17-dioxapentacyclo 10.6.1.0^ 2,10 .0^ 5,9 .0^ 15,19 nonadeca-2 10 ,12 19 ,14-trien-3-yl acetate, 1s,6br,9as,11r,11br-9a,11b-dimethyl-1-methyloxy methyl-3,6,9-trioxo-1,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-3h-furo 4,3,2-de indeno 4,5-h isochromen-11-yl acetate, wortmanin
PubChem CID 312145
ChEBI CHEBI:52289
IUPAC-namn (lR,3R,5S,9R,18S)-18-(metoximetyl)-1,5-dimetyl-6,11,16-trioxo-13,17-di oxapentacyklo[10.6.1.0²,10.05,9.015,19]nonadeka-2(10),12(19),14-trien-3-yl acetat
LEDER COC[C@H]1OC(=O)C2=COC3=C2[C@@]1(C)C1=C([C@@H]2CCC(=O)[C@@]2(C)C[C@H]1OC(C)=O)C3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Wortmannin
Namnnotering För TLC och HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.9796
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 428.4
Procent renhet >99%
Fysisk form Pulver