Läs mer
Wortmannin, MedChemExpress
Description
Wortmannin (SL-2052
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Wortmannin |
| CAS | 19545-26-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | SL-2052 KY-12420 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.71 mM) |
| LEDER | O=C1C([C@@](CC2)([H])[C@@]3(C)C2=O)=C([C@H](OC(C)=O)C3)[C@]4(C)C5=C1OC=C5C(O[C@@H]4COC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.43 |
| Show More |