Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Wortmannin, Penicillium funiculosum, 99+%
Produktkod. 15406129
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406129 25 mg 25mg
15416129 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406129 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63983.MB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase | CAS: 19545-26-7 | C23H24O8, C23H24O8 | 428.44 g/mol
Wortmannin is used as inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase, used cell biology reagent that has been used previously in research to inhibit DNA repair, receptor-mediated endocytosis and cell proliferation. It inhibits fMLP induced PIP3 and superoxide anion production in guinea pig neutrophils. It blocks insulin metabolic effects in rat adipocytes without affecting the insulin receptor tyrosine kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19545-26-7
Molekylformel C23H24O8, C23H24O8
Synonym KY 12420
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Vit till off-white
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase
Analysera ≥99 %
Formel vikt 428.44g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Beilstein 67676
InChI-nyckel QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
LEDER COC[C@H]1OC(=O)C2=COC3=C2[C@@]1(C)C1=C([C@@H]2CCC(=O)[C@@]2(C)C[C@H]1OC(C)=O)C3=O
IUPAC-namn (lR,3R,5S,9R,18S)-18-(metoximetyl)-1,5-dimetyl-6,11,16-trioxo-13,17-di oxapentacyklo[10.6.1.0²,10.05,9.015,19]nonadeka-2(10),12(19),14-trien-3-yl acetat
Molekylvikt (g/mol) 428.44
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.