Läs mer
Tocris Bioscience™ Wortmannin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001213
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001213 1 mg
18702564 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001213 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1232/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 SEK
    1602.30 SEK / 1mg
    Save 92.70 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent, irreversible inhibitor of PI 3-kinase. Also inhibitor of PLK1
Potent, selective, cell-permeable and irreversible inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase) (IC50 = 2 - 4 nM). Also potently inhibits polo-like kinase 1 (PLK1) (IC50 = 5.8 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19545-26-7
Molekylformel C23H24O8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Wortmannin
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 428.44
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 428.44