Läs mer
Wortmannin, TRC
Produktkod. 30135011
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135011 25 mg
30040426 100 mg
30040469 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCW49940025MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19545-26-7
Molekylformel C23H24O8
Molekylvikt (g/mol) 428.43
Synonym (+)-Wortmannin, KY 12420, [1S-(1α,6bα,9aβ,11α,11bβ)]-11-(Acetyloxy)-1,6b,7,8,9a,10,11,11b-octahydro-1-(methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3H-Furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]-2-benzopyran-3,6,9-trione, (1S,6bR,9aS,11R,11bR)-11-(Acetyloxy)-1,6b,7,8,9a,10,11,11b-octahydro-1-(methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3H-furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]-2-benzopyran-3,6,9-trione, (1S,6bR,9aS,11R,11bR)-1-(Methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3,6,9-trioxo-3,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-1H-furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]isochromen-11-yl Acetate
LEDER COC[C@H]1OC(=O)c2coc3C(=O)C4=C([C@@H](C[C@@]5(C)[C@H]4CCC5=O)OC(=O)C)[C@]1(C)c23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Wortmannin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
Formel vikt 428.1471
Procent renhet >95%