Läs mer
BUCHI Woulff flaska, 125 ml
Produktkod. 15415885 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Volym (metrisk):
125 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15415885 125 ml Varje
1 options
Produktkod. 15415885 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11059905
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Woulff flaska med 125 ml kapacitet och P+G säkerhetsbeläggning, hållare medföljer.
  • För att fånga upp partiklar och droppar
  • Kan även användas för tryckutjämning
  • Säkerhetsbeläggning av plast och glas
  • Hållare medföljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Woulff Flask
För användning med (applikation) Infångning av partiklar/droppar och tryckutjämning
För användning med (utrustning) Vakuumpump
Inkluderar Hållare
Material (Beläggning) Plast och glas
Volym (metrisk) 125 ml