Läs mer
BD Plastipak™ Spruta för sår och urinblåsa
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Beskrivning
- Mycket hög täthet på grund av tät dubbeltätningsring
- Låsringen förhindrar oavsiktlig tillbakadragning av kolvstången
- Centrerad kateterspetsfäste
- Silikonoljesmörjmedel säkerställer att kolven glider gradvis och jämnt
- Spraycylinder och kolvstång av polypropen (PVC-fri)
- Engångssprutor är EO-steriliserade och individuellt förpackade
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 29.4 mm |
| Latexfri | Ja |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Produkttyp | Spruta för sår/blåsa |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Examen | 1 mL |
| Kvantitet | 60 Pk. |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Visa mer |