Läs mer
Witeg™ WOV vakuumugn
Produktkod. 15836954
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15836954 30 l
1 options
Produktkod. 15836954 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer DH.WOV03030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55680.93 SEK
    48075.44 SEK / Paket med 1
    Save 7605.49 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Mycket enkelt och bekvämt för dammsugning och ventilation med en lättläst vakuummätare.
  • Idealiskt för torkning, bakning, konditionering, härdning, glasering av fasta ämnen och vätskor, vakuuminbäddning, fukttestning, plätering och lagringstester och mer
  • 10 till 750 mm Hg, 0,63 mbar
  • Temperaturområde från rumstemperatur +5° till 200 °C
  • Högkvalitativ dörrtätning: Silikongjuten packning av hög temperaturkvalitet
  • Överlägsen enhetlighet och stabilitet
  • Säkerhetsfönster: härdat säkerhetsglas 12T och polykarbonat 5T
  • RS232C-gränssnitt för övervakning och styrning
  • Interiör i rostfritt stål, pulverlackerad stålkaross och glasullsisolering
  • 2x aluminiumhyllor ingår
  • Lagringsfunktion för inställda värden på larm och timer
  • Bakgrundsbelysning LCD-skärm
  • CE- och UL/CUL-certifierade och unikt serienummer för spårning
  • Överhettnings- och överströmsskydd
  • Låsläge
  • Sensorfeldetektion och läckagebrytare
  • Jog-Dial-kontroller (PID) med tvåvägsratt
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 l
Temperatur (metrisk) Omgivande +5° till 200 °C
Visa LCD-bakgrundsbelysning
Temperaturstabilitet ±2 °C
Timer 99 timmar 59 min
Vakuumintervall 10 till 750 mm Hg, 0,63 mbar
Mått (D x B x H) Inredning 300 x 330 x 300 mm
Mått (L x B x H) 515 x 515 x 587 mm
Elektriska krav 120 V 60 Hz enfas AC
Wattal 600 w