Läs mer
Endecotts™ Vävd trådnätssil
Beskrivning
Endecotts Vävda trådnätssilar är tillverkade av rostfritt stål och finns i en mängd olika diametrar och öppningar.
- Vävd trådnätssil
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 250μ m |
| Produkttyp | Sil |
| Diameter (engelska) Yttre | 300 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11,8 tum |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |
| Silnummer | 4 |