Läs mer
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Produktkod. p-7084651
Diameter (metrisk) Yttre:
200 mm
11,8 tum
300 mm
450 mm
Porstorlek:
40μ m
75μ m
1 mm
125 μm
150μ m
2 mm
250μ m
300μ m
425μ m
500μ m
600μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11567514
Brand: Endecotts™ 200SIW.040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Specifikationer
Porstorlek 40μ m
Typ Sikt
Diameter (engelska) Yttre 7,87 tum
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Woven Mesh
Silnummer 25