Läs mer
WP 155, TRC
Produktkod. 30137895
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137895 1 g
30003833 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCW4995501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1031-47-6
Molekylformel C12 H19 N6 O P
Molekylvikt (g/mol) 294.29
Synonym P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide, 5-Amino-1-[bis(dimethylamino)phosphinyl]-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-1-bis(dimethylamido)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide, NSC 232670, Triamiphos, WP 155, Wepsyn, Wepsyn 155
IUPAC-namn 2-[bis(dimetylamino)fosforyl]-5-fenyl-1,2,4-triazol-3-amin
LEDER CN(C)P(=O)(N(C)C)n1nc(nc1N)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triamiphos
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H19N6OP/c1-16(2)20(19,17(3)4)18-12(13)14-11(15-18)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3,(H2,13,14,15)
Formel vikt 294.1358
Procent renhet >95%