Läs mer
WP1066, MedChemExpress
Produktkod. 16452547
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16452547 50 mg
1 options
Produktkod. 16452547 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15312
MedChemExpress WP1066 is an inhibitor of JAK2 and STAT3, and also shows effect on STAT5 and ERK1/2, without affecting JAK1 and JAK3.
WP1066 is an inhibitor of JAK2 and STAT3, and also shows effect on STAT5 and ERK1/2, without affecting JAK1 and JAK3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WP1066
CAS 857064-38-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14BrN3O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (123.52 mM) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (46.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)C)/C(C#N)=C/C2=NC(Br)=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 356.22
Formel vikt 356.22
Procent renhet 98.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease